Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Visible and UV/Visible Scanning Spectrophotometers with CPLive™ Connectivity
Get cloud-based secure storage of your results and protocols with Jenway 74 Series Visible and UV/Visible Scanning Spectrophotometers with CPLive Connectivity
5360.00€ - 8555.00€
Specifica
Precisione assorbanza | ±0.01 A at 1.000 Absorbance |
---|---|
Intervallo di assorbanza | −0.3 to +2.5 A |
Certificazione/Conformità | CE |
Concentrazione | -300 to 9999 |
Collegamenti | 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16396995
|
Cole-Parmer™
83056-31 |
Scanning VIS Spectrophotometer | Black |
5360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16307005
|
Cole-Parmer™
83056-32 |
Scan UV/VIS Spectrophotometer | Black | ||||||
16317005
|
Cole-Parmer™
83056-23 |
Nano Scan Micro-Vol Spec | White and Blue |
8135.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16327005
|
Cole-Parmer™
83056-33 |
Nano Scan Micro-Vol Spec | Black |
8555.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Make setup easy with the user-friendly 7” high-definition color touchscreen and interface
- Choice of measurement modes let you handle a multitude of applications
- Simple connectivity with multiple USB ports for data storage and printer connectivity
- Versatile—compatible with a wide range of interchangeable accessories
Specifica
±0.01 A at 1.000 Absorbance | |
CE | |
2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45 | |
Touchscreen | |
5 nm | |
50/60 Hz | |
Single | |
±2 nm |
−0.3 to +2.5 A | |
-300 to 9999 | |
Silicon Photodiode | |
50 x 28 x 15.6 cm | |
100/240 V | |
10GB memory | |
0 to 199.9 %T | |
± 0.5 nm |
Create a free account now at CPLive.coleparmer.com to take advantage of unlimited data storage and share your valuable work with colleagues in your lab or around the world.