Specifica
Tipo | Cuvette |
---|---|
Materiale | Plastic |
Quantità | 100/Pk. |
Lunghezza del percorso | 10 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Spectral Measurement of Liquids |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11400559
|
Cole-Parmer™
99610-34 |
1.5 to 3.0 mL | Visible wavelengths only |
71.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11490549
|
Cole-Parmer™
99610-33 |
2.4 to 4.5 mL | Visible wavelengths only |
72.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11420559
|
Cole-Parmer™
83070-32 |
2.4 to 4.5 mL | UV and visible wavelengths |
119.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Specifica
Cuvette | |
100/Pk. | |
Spectral Measurement of Liquids |
Plastic | |
10 mm |