Learn More
Ansell KleenGuard™ G29 Chemical Gloves
GREENER_CHOICE
Offrono la manualità dei guanti sottili con maggiore durata e protezione superiore. I guanti per solventi Kimberly Clark™ Professional KleenGuard™ G29 sono caratterizzati da una miscela di neoprene per proteggere dai solventi e, a differenza dei guanti sottili, non si rompono dopo 15 minuti di lavoro.
88.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifications/Compliance (Europe) CE 0120
Colore Blue
Hand Ambidestri
Latex Free
Visualizza altre specifiche
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15387647
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
49822
X-Small, 6
88.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15317657
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
49823
Small, 7 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • In miscela di neoprene per la massima protezione dai solventi
  • Punta delle dita antiscivolo per una buona presa sia in condizioni di bagnato che asciutto
  • Non realizzati con lattice di gomma naturale
  • Privi di siliconi
  • Privi di polvere
  • Ambidestri per una maggiore efficienza
  • Maggiori livelli di destrezza in base allo standard EN420:2003
  • Disponibili nelle misure 6(XS) - 11 (2XL)
Applicazioni comuni:
  • Maneggiamento di fluidi idraulici
  • Lavoro con solventi quali Frekote, IPA e Varson
  • Detersione con sfregamento di parti e macchinari con solventi
  • Servizi di pulizia
Specifica
Specifica
ANSI 2
Blue
Neoprene Gloves
0.30 mm
No
KOP
Protection from solvents
Dual-Dex™ Technology
KleenGuard™ G29
30.5 cm
CE 0120
Ambidestri
Neoprene Blend
12 mil
EN 388:4101X
Type B
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Con bordino/arrotolato
Unlined
12 in.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell KleenGuard™ G29 Chemical Gloves