Learn More
Isovaleryl chloride, 98%
Codice prodotto. p-152270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 108-12-3 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-12-3
Formula molecolare C5H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 120.58
Numero MDL MFCD00000738
InChI Key ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
PubChem CID 66054
IUPAC Name 3-methylbutanoyl chloride
SMILES CC(C)CC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Isovaleryl chloride
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 115°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCl
Indice di rifrazione 1.4150 to 1.417
Quantità 25 g
Beilstein 02, 315
Indice di Merck 15, 5278
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Peso formulazione 120.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isovaleryl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.