Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Immersion Circulators: Model 4100B
Convenient, simple way to convert open baths to constant temperature baths.
1030.00€
Specifica
Tipo di pompa | Force |
---|---|
Gamma di temperatura | Ambient +10° to 100°C |
Tipo | Isotemp™ Immersion Circulator |
Modello | 4100B |
Stabilità termica | ±° |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Frequenza | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Frequenza | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11346671
|
Fisherbrand™
211190100 |
230 V | 50 Hz | Isotemp™ Immersion Circulator |
1030.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Precision, features and performance enables optimization of configurations to meet various application needs.
Each unit features:
- Two pump speeds: 50% and 100%
- Adjustable PID control
- Large, easy-to-read, five-line LCD display
- Three languages: English, German, French
- Over temperature/low level cutouts with audible and visual alarms
- High quality industrial motor for excellent pump performance and long life
4100 Controller
for routine temperature control
- Ambient to +100°C
- 1 kW heater
- Powerful force pump
- Five programmable set points: +20°C, +37°C, +50°C, +70°C and +100°C
- Temperature display in °C, °F or °K with resolution of 0.1 or 0.01
- Model 4100B comes with a bridge
- Compatible fluids: DI water up to 3 mOhm; 50/50 EG/Water; 50/50 PG/Water
Specifica
Force | |
Isotemp™ Immersion Circulator | |
±° |
Ambient +10° to 100°C | |
4100B | |
32 cm |