Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 6200 H7
Reliable, high-wattage heaters that deliver rapid fluid heat up and ensure fluid compatibility for your application.
2025.00€
Specifica
Tipo di pompa | Force and Suction |
---|---|
Gamma di temperatura | 10°C to 200°C |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Frequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Frequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11306681
|
Fisherbrand™
211311100 |
230 V | 50 Hz |
2025.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Standard high temperature cutout (HTC) circuitry is user-selectable to ensure application temperatures do not exceed set point parameters.
- High temperature and low level cut-outs
- Compact footprint maximizes bench space
Specifica
Force and Suction | |
10°C to 200°C |