Learn More
Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex, 1.3M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10043912
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 745038-86-2, 109-99-9
Formula molecolare C3H7Cl2LiMg
Molecular Weight (g/mol) 145.23
Numero MDL MFCD07784514
InChI Key CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl
PubChem CID 11275082
SMILES [Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex
Colore Gray to Yellow
Nota nome 14% solution in THF
Concentrazione 1.1 to 1.5M
Densità 0.9800g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
IUPAC Name lithium(1+) chloro(propan-2-yl)magnesium chloride
Peso formulazione 145.24
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.98
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, Lithium chloride, Magnesium, chloro(1-methylethyl)-, Isopropylmagnesium chloride -