Learn More
Isopropylboronic acid pinacol ester, 97%
CAS: 76347-13-2 | C9H19BO2 | 170.059 g/mol
24.15€ - 256.00€
Identificatori chimici
CAS | 76347-13-2 |
---|---|
Formula molecolare | C9H19BO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 170.059 |
Numero MDL | MFCD05663856 |
InChI Key | MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
PubChem CID | 12727711 |
IUPAC Name | 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15496737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.03 |
1 g |
24.15€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15406747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.06 |
5 g |
66.85€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15416747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.14 |
25 g |
256.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Isopropylboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIsopropylboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Identificatori chimici
76347-13-2 | |
170.059 | |
MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N | |
12727711 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C |
C9H19BO2 | |
MFCD05663856 | |
2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane |
Specifica
Isopropylboronic acid pinacol ester | |
115°C (60 mmHg) | |
1.409 | |
2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
12727711 | |
98% |
76347-13-2 | |
C9H19BO2 | |
MFCD05663856 | |
Slightly soluble in water. | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C | |
170.059 | |
170.06 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.