Learn More
Isopropyl Alcohol, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Isopropyl Alcohol |
Quantità | 4 L |
Punto d'infiammabilità | 12.00°C |
Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Gravità specifica | 1L = 0.79kg |
Peso formulazione | 60.1 |
Grado | USP |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Alcole iso-Propilico
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Isopropyl Alcohol, U.S.P., J.T. Baker™ >