Learn More
Isoindoline, 97%
Codice prodotto. p-4089478 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 496-12-8 | C8H9N | 119.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-12-8
Formula molecolare C8H9N
Molecular Weight (g/mol) 119.17
Numero MDL MFCD00605324
InChI Key GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoindoline, 1h-isoindole, 2,3-dihydro, iso-indoline, 2-azaindan, 1,2-dihydroisoindole, 1,3-dihydroisoindole, dihydroisoindole, pubchem16248, acmc-1am9e
PubChem CID 422478
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-isoindole
SMILES C1C2=CC=CC=C2CN1
Specifica
Materiale o nome chimico Isoindoline
Punto di fusione 17°C
Colore White
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 221°C
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.05
Peso formulazione 119.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoindoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.