Learn More
Isobutyryl chloride, 98%
Codice prodotto. p-150810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1L
250mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-30-1
Formula molecolare C4H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 106.55
Numero MDL MFCD00000717
InChI Key DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
IUPAC Name 2-methylpropanoyl chloride
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyryl chloride
Nota nome 98%
Punto di fusione -90.0°C
Densità 1.0170g/mL
Punti di ebollizione 91.0°C to 93.0°C
Punto d'infiammabilità 1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCOCl
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080
Quantità 10 mL
Beilstein 02, 293
Gravità specifica 1.017
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 106.55
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid