Learn More
Isobutyltrimethoxysilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11400147
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18395-30-7
Formula molecolare C7H18O3Si
Molecular Weight (g/mol) 178.303
Numero MDL MFCD00051589
InChI Key XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane
PubChem CID 87622
IUPAC Name trimethoxy(2-methylpropyl)silane
SMILES CC(C)C[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 154°C to 157°C
Materiale o nome chimico Isobutyltrimethoxysilane
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2233976
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Peso formulazione 178.31
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.396
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.93
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isobutyltrimethoxysilane