Learn More
Isobutylamine
Codice prodotto. p-4089405 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-81-9
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Numero MDL MFCD00008146
InChI Key KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
PubChem CID 6558
ChEBI CHEBI:15997
IUPAC Name 2-methylpropan-1-amine
SMILES CC(C)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutylamine
Punto di fusione -85.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7300g/mL
Punti di ebollizione 64.0°C to 71.0°C
Punto d'infiammabilità −9°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2NH2
Indice di rifrazione 1.397
Quantità 250 mL
Beilstein 04, 163
Indice di Merck 15, 5177
Gravità specifica 0.73
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 73.14
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.