Learn More
Isobutyl acetate, 98%
Codice prodotto. p-7022222
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
250mL
500mL
CAS: 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Isobutyl acetate is used as a solvent for lacquer, thinners, sealants, perfumes and nitrocellulose. Further, it is used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isobutyl acetate is used as a solvent for lacquer, thinners, sealants, perfumes and nitrocellulose. Further, it is used as a flavoring agent.
Solubility
Miscible with ethanol, ether, methanol and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
Identificatori chimici
CAS 110-19-0
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00008932
InChI Key GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
IUPAC Name 2-methylpropyl acetate
SMILES CC(C)COC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl acetate
Punto di fusione -99°C
Densità 0.87
Punti di ebollizione 116°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Odore Fruit-like
Indice di rifrazione 1.3895
Quantità 250 mL
Numero UN UN1213
Beilstein 1741909
Indice di Merck 14,5130
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ether,methanol and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isobutyl acetate