Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with high chemical resistance applications
191.00€ - 233.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Iso-Versinic |
Overall Length (Metric) | 40 cm |
Da utilizzare con | For MF1 and MF4 Pump Heads |
Da utilizzare con (applicazione) | Where high chemical resistance is required |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10387562
|
Gilson™
F1817741 |
0.5 mm | 2.9mL/min. |
191.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10643305
|
Gilson™
F1817745 |
2 mm | 24mL/min. |
233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10521463
|
Gilson™
F1817743 |
1 mm | 10mL/min. |
212.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- so-Versinic™
Specifica
Autoclavable | |
40 cm | |
Where high chemical resistance is required | |
Impermeable to most gases | |
Pump Tubing |
Iso-Versinic | |
For MF1 and MF4 Pump Heads | |
-20°C | |
Black |