Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Wear head protection
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
Marca:  Brady™ 819915
Codice prodotto. 15664517
  • 14.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Polypropylene
Indoor and Outdoor
-40°C to 120°C
Global
PIC M014-Dia 200-PP-CRD/1
1 Ea.
1.501 mm
Round
White on Blue