Learn More
ISE Reference Solutions, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11739818 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
For use with: For refillable double junction ISE electrode
ISE reference solution, ideal for use with robust, reliable refillable double junction ISE electrodes.
  • Double-junction electrode with reference to platinum filament, avoiding any pollution of the measuring medium by silver or mercury
  • Particularly recommended in pharmaceutical, bio-medical or agro-food
Spezifikation
Chemical Name or Material ISE Reference Solution
Description ISE reference solution for refillable double junction ISE electrodes.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium chloride solution, 4M, 3.3
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : potassium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt