Learn More
YSI™ ISE Probes for Pro Series Portable Meters
Field probes for ion concentration measurements.
395.00€
Specifica
Applicazioni | Per applicazioni con acqua pulita |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratori portatili YSI serie Pro |
Requires: Gruppo cavo/connettore 15-177-466.
Codice del prodotto | Marca | Parametro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Parametro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11979128
|
YSI™
605104 |
Ammonium |
395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11989128
|
YSI™
605105 |
Chloride |
395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11999128
|
YSI™
605106 |
Nitrate |
395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Per l'uso con misuratori portatili serie Pro.Specifica
Per applicazioni con acqua pulita | |
Misuratori portatili YSI serie Pro |