Learn More
ISAB Potassium Solution, Reagecon™
BIOPHARMA
Marca:  Reagecon ISAK5
Quantità 500 mL
Codice prodotto. 11798485
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
500 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
ISAB Potassium Solution, Reagecon™ > Quantity: 500mL