Learn More
Iron(III) Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
250g
3kg
500g
Descrizione
Iron(III) Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
Colore | Gray |
pH | 2 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 162.21g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Pressione del vapore | 1 hPa at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron (III) chloride anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.