Learn More
Iron(II) sulfide, 99.9%, (trace metal basis), -100 mesh
Codice prodotto. p-3756645 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-37-9
Formula molecolare FeS
Molecular Weight (g/mol) 87.91
Numero MDL MFCD00011013
InChI Key GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
IUPAC Name λ²-iron(2+) sulfanediide
SMILES [S--].[Fe++]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) sulfide
Punto di fusione 1195.0°C
Nota nome -100 mesh
Colore Black to Brown or Gray
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare FeS
Indice di Merck 15, 4085
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
Peso formulazione 87.92
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.84
Densità 4.8400g/mL
Identificativo prodotto
  • Iron(II)sulfide