Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15653310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-63-0
Formula molecolare FeH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 278.01
Numero MDL MFCD00149719
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC Name iron(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 1 kg
Formula lineare FeSO4 · 7H2O
Peso formulazione 278.01g/mol
Percent Purity 99 to 103.4% (manganometric)
Grado ACS/puriss. p.a.
Pressione del vapore 14.6mmHg (25°C)
Densità 1.898g/mL at 25°C