Learn More
Iron(II) chloride tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15625560 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
250 g, 250g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Puriss. p.a.,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13478-10-9
Formula molecolare Cl2FeH8O4
Molecular Weight (g/mol) 198.805
Numero MDL MFCD00149709
InChI Key WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC Name dichloroiron;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) chloride tetrahydrate
Quantità 250 g
Formula lineare FeCl2 · 4H2O
Numero UN UN3260
Peso formulazione 198.81g/mol
Percent Purity ≥99% (RT)
Pressione del vapore 10 mmHg (693°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Iron(II) chloride tetrahydrate, Honeywell Fluka™ >