Learn More
Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis) Codice prodotto.: 11341259
Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11341259
25 cm, 25cm
Click to view available options
Quantità:
1 cm
5 cm
25 cm
Dimensione della confezione:
1cm
25cm
5cm
Codice prodotto. 11341259
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011429.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium wire
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 cm
Percent Purity 99.8%
Peso ≈17.8g/m
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY05H050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number011429.BU,011425.22,011425.06,011425.14
Numero di lottoP09H035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011429.BU,011425.22,011425.06,011425.14
Numero di lottoU08D002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011429.BU,011425.22,011425.06,011425.14
Numero di lottoD26Y048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011429.BU,011425.22,011425.06,011425.14
Numero di lottoT15F045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011429.BU,011425.22,011425.06,011425.14
Titolo del prodotto
Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis) >