Learn More
Iridium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx.1.11g/m
246.23€ - 1688.40€
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11301269
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011432.BS
10 cm
246.23€
10cm
11311269
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011432.BW
50 cm
532.65€
50cm
11391259
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011432.CA
200 cm
1688.40€
200cm
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7439-88-5
192.22
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
iridium
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Specifica
Iridium
7439-88-5
99.8% (Metals basis)
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
iridium
23924
Wire
White to Yellow
White to pale yellow wire
Ir
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
[Ir]
192.22
CHEBI:49666
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures