Learn More
Iridium(IV) oxide powder, 99%, Thermo Scientific Chemicals
704.51€ - 3031.08€
Identificatori chimici
CAS | 12030-49-8 |
---|---|
Formula molecolare | CH4 |
Molecular Weight (g/mol) | 16.04 |
Numero MDL | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 |
InChI Key | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | methane |
SMILES | C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11335139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17849.03 |
1 g |
704.51€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11345139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17849.06 |
5 g |
3031.08€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Iridium(IV) oxide is used in the coating of anode-electrodes for industrial electrolysis in association with other rare oxides. It is also used in microelectrodes for electrophysiology research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIridium(IV) oxide is used in the coating of anode-electrodes for industrial electrolysis in association with other rare oxides. It is also used in microelectrodes for electrophysiology research.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Identificatori chimici
12030-49-8 | |
16.04 | |
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | |
C |
CH4 | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
methane |
Specifica
Iridium(IV) oxide powder | |
CH4 | |
UN1479 | |
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | |
methane | |
224.2 | |
Odorless |
12030-49-8 | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
Insoluble in water. | |
C | |
16.04 | |
99% | |
11.7 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H272
May intensify fire; oxidizer.
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: OXIDIZING SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-743-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Iridium(IV) oxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: iridium oxide