Learn More
Iridium(IV) oxide powder, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11335139
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Iridium(IV) oxide is used in the coating of anode-electrodes for industrial electrolysis in association with other rare oxides. It is also used in microelectrodes for electrophysiology research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iridium(IV) oxide is used in the coating of anode-electrodes for industrial electrolysis in association with other rare oxides. It is also used in microelectrodes for electrophysiology research.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12030-49-8
Formula molecolare CH4
Molecular Weight (g/mol) 16.04
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methane
SMILES C
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium(IV) oxide powder
Quantità 1 g
Numero UN UN1479
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 224.2
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Densità 11.7
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iridium(IV) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iridium oxide