Learn More
Iridium(IV) bromide, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 37.1% min, Thermo Scientific Chemicals
151.76€ - 607.02€
Identificatori chimici
CAS | 7789-64-2 |
---|---|
Formula molecolare | Br4Ir |
Molecular Weight (g/mol) | 511.833 |
Numero MDL | MFCD00049467 |
InChI Key | IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J |
Sinonimo | iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin |
PubChem CID | 14029372 |
IUPAC Name | tetrabromoiridium |
SMILES | Br[Ir](Br)(Br)Br |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11398288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039493.02 |
0.5 g |
151.76€
0.50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11308298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039493.04 |
2 g |
607.02€
2g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7789-64-2 | |
511.833 | |
IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J | |
14029372 | |
Br[Ir](Br)(Br)Br |
Br4Ir | |
MFCD00049467 | |
iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin | |
tetrabromoiridium |
Specifica
Iridium(IV) bromide | |
7789-64-2 | |
(metals basis) | |
MFCD00049467 | |
Soluble in water | |
Br[Ir](Br)(Br)Br | |
511.833 | |
511.84 | |
Premion™ | |
Acrid |
(decomposition) | |
Crystalline | |
Br4Ir | |
iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin | |
IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J | |
tetrabromoiridium | |
14029372 | |
99.99% | |
Ir 37.1% min. |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-180-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures