Learn More
Iridium(III) chloride trihydrate, 53-56% Ir, Thermo Scientific Chemicals
450.24€ - 7987.74€
Identificatori chimici
CAS | 13569-57-8 |
---|---|
Formula molecolare | Cl3Ir·3H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 352.6 |
InChI Key | LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K |
Sinonimo | iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci |
PubChem CID | 6102153 |
IUPAC Name | trichloroiridium;trihydrate |
SMILES | O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10216590
|
Thermo Scientific Acros
195500010 |
1 g | Glass bottle |
450.24€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10743391
|
Thermo Scientific Acros
195500050 |
5 g | Glass bottle |
2079.35€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10523294
|
Thermo Scientific Acros
195500250 |
25 g | Glass bottle |
7987.74€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13569-57-8 | |
352.6 | |
iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci | |
trichloroiridium;trihydrate |
Cl3Ir·3H2O | |
LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K | |
6102153 | |
O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl |
Specifica
Iridium(III) chloride trihydrate | |
13569-57-8 | |
Crystals | |
IrCl3·3H2O | |
14, 5088 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies | |
O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl | |
352.6 | |
352.6 | |
5.3 |
763.0°C | |
Black to Green | |
Cl3Ir·3H2O | |
01,132; 02,67 | |
iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci | |
LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K | |
trichloroiridium;trihydrate | |
6102153 | |
53 to 56% Ir | |
5.3000g/mL |