Learn More
Iridium black, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
410.04€ - 6066.18€
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11336428
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012071.02
0.5 g
410.04€
0.50g
11346428
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012071.04
2 g
1545.69€
2g
11356428
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012071.09
10 g
6066.18€
10g
Descrizione
Descrizione
The primary use of iridium is as a hardening agent in platinum alloys. Other uses are for the making of crucibles and devices that require high temperatures. Osmium/iridium alloys are used for compass bearings. Iridium is commonly used in complexes like Ir(mppy)3 and other complexes in polymer LED technology to increase the efficiency from 25% to about 100% due to triplet harvesting. Used in high-dose radiation therapy for the treatment of prostate and other forms of cancer. Iridium is used in tips of ballpoint pens. Iridium is used as a catalyst for carbonylation of methanol to create acetic acid. At one time, iridium as an alloy with platinum, was used in bushing the vents of heavy ordnance and, in a finely powdered condition (iridium black) for painting porcelain black.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7439-88-5
192.22
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
iridium
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Specifica
Iridium black
(metals basis)
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
iridium
23924
99.8%
7439-88-5
Ir
UN3089
Soluble in aqua regia.
[Ir]
192.22
CHEBI:49666
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Iridium black
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iridium