Learn More
Iridium, 99.9%, (trace metal basis), powder
Codice prodotto. p-3734579 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
500mg
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium
Colore Gray
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Quantità 500 mg
Fieser 02,228; 09,257
Indice di Merck 15, 5129
Peso formulazione 192.2
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Forma Amorphous Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iridium, powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H228-Solido infiammabile.