Learn More
Thermo Scientific Chemicals IR-125, Laser Grade
Codice prodotto. 10331541
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3599-32-4
Formula molecolare C43H47N2NaO6S2
Molecular Weight (g/mol) 774.967
Numero MDL MFCD00013078
InChI Key MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Indocyanine Green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC Name sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico IR-125
Punto di fusione 235.0°C
Indice di Merck 15, 5002
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmso, acetonitrile
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 784nm (in methanol)
Peso formulazione 774.97
Grado Pure
Coefficiente di assorbimento molare 237500L/(mole.cm) (dried sample)
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown to Green
Quantità 500 mg
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • IR-125
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.