Learn More
IPO11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | IPO11 |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16853024
|
Proteintech
14403-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16843024
|
Proteintech
14403-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This is a component of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (complex III or cytochrome b-c1 complex), which is part of the mitochondrial respiratory chain. The core protein 2 is required for the assembly of the complex.Specifica
IPO11 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8K2V6, Q9UI26 | |
310056, 51194, 76582 | |
IPO11 Fusion Protein Ag5659 | |
Primary | |
-20°C | |
IPO11 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Imp11, importin 11, IPO11, Ran binding protein 11, RanBP11 | |
IPO11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |