Learn More
Mitutoyo™ Micrometro digitale IP54
Highly robust digital micrometer with outstanding accuracy. Mitutoyo™ IP54 Digital Micrometer features extraordinary battery life.
Marca:  Mitutoyo™ 293240
Encompass
Codice prodotto. 11737013
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Outstanding accuracy.
  • Oil-resistant material used for all plastic parts.
  • Extraordinary battery life of 2,4 years.
  • Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level) enables this micrometer to be used in machining situations that include splashing coolant fluid.
Specifica
Specifica
Micrometer
Digitale
0 - 25 mm
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.