Learn More
Sartorius™ Ionizing Blower
Neutralize static electricity within seconds. Sartorius™ Ionizing Blower works by shooting ions at the material to be weighed.
Marca:  Sartorius™ YIB01-0DR
1829.99 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10459312
  • 1975.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Neutralizes static electricity
  • Eliminates the need for complicated, expensive, and often ineffective humidity change approaches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
230 V, 50 Hz
0.6 kg