Learn More
Fisherbrand™ Ion Selective Electrode
Combined ion-sensitive electrode with solid membrane interchangeable flat surface where ideally calibration should be carried out as often as possible (Less than once a day).
Marca:  Fisherbrand™ PB21522-S7
Codice prodotto. 11729718
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Combined ion-sensitive electrode with solid membrane interchangeable flat surface
  • The ion to be detected passes through the membrane generating a difference of Potential proportional to ionic concentration
  • Analysis time typically less than one minute
  • Sample preparation steps such as filtering or distillation rarely necessary
  • Calibration should be carried out as often as possible (Less than once a day) 
Specifica
Specifica
Ion Selective Electrode