Learn More
Standard nitriti per cromatografia ionica, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
数量:
125 ml
500 mL
包装:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
50g
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
Analyte | Concentration |
---|---|
NO&subscript_2;&superscript_minus; | 1000μg/mL |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Specifica
化学名称或材料 | Standard nitriti |
包装 | Triple-leached LDPE bottle |
分析证书 | With Certificate of Analysis |
CAS 最低百分比 | 0.1, 99.9 |
浓度或成分注释 | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
CAS 最高百分比 | 0.1, 99.9 |
技术 | Ion Chromatography |
适用于(设备) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
溶液类型 | Standard Solution |
类型 | Certified Reference Material |
Vedi altri risultati |
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio
Titolo del prodotto
Standard nitriti per cromatografia ionica, SPEX CertiPrep™ >