Learn More
Standard di riferimento del cianuro per cromatografia ionica, H2O/2% KOH, 1000 ug/mL:KCN, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. p-218616 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
CN-1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifications
Materiale o nome chimico Cyanide Standard (Simple)
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Certificato di analisi Con certificato di analisi.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
CAS 7732-18-5
Tecnica Ion Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% KOH
Quantità 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) For Use In    Matrix    Contents    Cat. No.
EPA Methods 335.2 and 335.3; ASTM Method D2036-19; and Standard Method 4500-CNF.    CN in H2O    1000μg/mL:KCN    RSCN9-2X, -2Y
EPA Method 335.1    CN in H2O    1000μg/mL:K3Fe(CN)6    RSCN9C-2X
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1006
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,potassium cyanide
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio