Learn More
Standard cloruri per cromatografia ionica, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
Analyte | Concentration |
---|---|
ClO&subscript_2;&superscript_minus; | 1000μg/mL |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chlorite Standard |
Imballaggio | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
CAS min. % | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
CAS | 7732-18-5 |
Tecnica | Ion Chromatography |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi |
Tipo di soluzione | Standard Solution |
Tipo | Certified Reference Material |
Vedi altri risultati |
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio