Learn More
Iodotrimethylsilane, 97%, stab. with copper
Codice prodotto. p-7020820
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
5g
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.094 g/mol
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Moisture and light Sensitive. Incompatible withstrong acids, strong bases, strong oxidizing agents and reacts violently with water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16029-98-4
Formula molecolare C3H9ISi
Molecular Weight (g/mol) 200.094
Numero MDL MFCD00001028
InChI Key CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC Name iodo(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)I
Specifica
Punti di ebollizione 105°C to 106°C
Materiale o nome chimico Iodotrimethylsilane
Nota nome stabilized with copper
Quantità 5 g
Formula lineare (CH3)3SiI
Numero UN UN2924
Beilstein 1731136
Punto d'infiammabilità −2°C (28°F)
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 200.09
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.476
Sensibilità Light and moisture sensitive
Densità 1.44
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodotrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iodotrimethylsilane