Learn More
Iodomethylcyclopentane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 78.0°C (17.0 mmHg) |
Materiale o nome chimico | Iodomethylcyclopentane |
Nota nome | Stabilized |
Colore | Brown or Colorless to Orange |
Forma fisica | Solution |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Formula lineare | (C5H9)CH2I |
Punto d'infiammabilità | 92°C |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: immiscible |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iodomethylcyclopentane