Learn More
Iodoform, 99+%
Codice prodotto. p-149703 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-47-8
Formula molecolare CHI3
Molecular Weight (g/mol) 393.72
Numero MDL MFCD00001069
InChI Key OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
IUPAC Name iodoform
SMILES C(I)(I)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoform
Nota nome 99+%
Punto di fusione 119.0°C to 122.0°C
Colore Yellow
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CHI3
Quantità 100 g
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Indice di Merck 15, 5076
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone
Peso formulazione 393.72
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodoform
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iodoform