Learn More
Iodine Trichloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 63°C |
CAS | 865-44-1 |
Colore | Red |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 100 g |
Formula molecolare | Cl3I |
Numero MDL | 36291 |
Sinonimo | iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade |
InChI Key | PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClI(Cl)Cl |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iodine trichloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.