Learn More
Iodine Solution, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4.54L
Descrizione
- Ideal for ASTM D1510 applications
- Packaged in an amber glass bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | H2O, KI |
CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 gal. |
Intervallo percentuale saggio | Iodine: 99.8%, Potassium Iodide: 99% |
Formula molecolare | IK |
Sinonimo | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
InChI Key | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[I-] |
IUPAC Name | potassio; ioduro |