Learn More
Iodine solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15694790 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine solution
Quantità 5 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
IUPAC Name diiodine
Peso formulazione 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iodine