Learn More
Iodine solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15604800 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
6 x 1 L, pezzi 6
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
2.50L
5L
pezzi 4
pezzi 6
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine solution
Nota nome Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
CAS min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000%
CAS max % ≤100.0000%, <5.0000%, <5.0000%
Quantità 6 x 1 L
Formula lineare I2
Beilstein 3587194
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC Name diiodine
Grado Reagent Ph. Eur.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M I2 (0.1N)
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iodine
Titolo del prodotto
Iodine solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™ >