Learn More
Iodine, Resublimed p.a., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
68.84€ - 714.56€
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10626782
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
196561000
100 g Glass Bottle
68.84€
100g
10082470
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
196565000
500 g Glass bottle
209.04€
500g
11934071
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
196560025
2.5 kg Glass Bottle
714.56€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Identificatori chimici
7553-56-2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
807
II
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CHEBI:17606
Specifica
185°C
113°C
Gray
99.5%
I2
01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
≥99.4% (Iodometry)
0.41hPa at 25°C
Iodine
7553-56-2
Flakes or Spheres
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
15, 5057
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
diiodine
807
253.81
Ultrapuro
8.8 (Air = 1.0)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS P Statement
Harmful if inhaled.
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove to fresh and keep confortable for several minutes.
Warning
Identificativo prodotto
  • Iodine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.