Learn More
Iodine, Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis, Honeywell™
Codice prodotto. p-7111779 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name iodio molecolare
SMILES II
Specifica
Punti di ebollizione 184°C (literature)
Materiale o nome chimico Iodine
Punto di fusione 113°C (literature)
Nota nome Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Beads
Quantità 250 g
Formula lineare NaH2PO2 · xH2O
Numero UN UN3495
Beilstein 3587194
Peso formulazione 253.81
Percent Purity ≥99.7%
Grado Reagent
Imballaggio Glass Bottle
Densità 4.930 g/cm3