Learn More
Iodine monobromide, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
68.84€ - 237.18€
Identificatori chimici
CAS | 7789-33-5 |
---|---|
Formula molecolare | BrI |
Molecular Weight (g/mol) | 206.81 |
Numero MDL | MFCD00011353 |
InChI Key | CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
PubChem CID | 82238 |
IUPAC Name | iodobromane |
SMILES | BrI |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039106.14 |
25 g |
68.84€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11393478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039106.22 |
100 g |
237.18€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Iodine bromide is used for bromination of and for determining iodine used. IBr is used in some types of iodometry. It is also used as a organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7789-33-5 | |
206.81 | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
82238 | |
BrI |
BrI | |
MFCD00011353 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
iodobromane |
Specifica
116°C (decomposition) | |
50° (sublimation) | |
Crystalline | |
BrI | |
3902973 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
iodobromane | |
82238 | |
Light and moisture sensitive |
Iodine bromide | |
7789-33-5 | |
98% min | |
MFCD00011353 | |
None | |
It is soluble in alcohol,water,ether,carbon disulfi,and glacial acetic acid. | |
BrI | |
206.81 | |
206.81 | |
4.416 |
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-159-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold; Store under Nitrogen
- Iodine monobromide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Iodine bromide