Learn More
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Codice prodotto. p-7120491 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
50g
Reagent Grade,≥99.8% (titration)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name iodio molecolare
SMILES II
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine
Punto di fusione 113.5°C
Colore Black
Forma fisica Solid
Quantità 50 g
Numero UN UN3495
Beilstein 3587194
Peso formulazione 253.81g/mol
Percent Purity ≥99.8% (titration)
Odore Characteristic
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C)
Densità Vapor Density: 9 (vs air)